SCJ4600044
CF™ 640R succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonym(e):
Succinimidyl Ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~832 g/mol (free acid)
Löslichkeit
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
105000 at 642 nm
Extinktionsverhältnis
A280/642 nm 0.37
Fluoreszenz
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable