SYNS371204
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Synonym(e):
Synthware S371204, glass sample syringe
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371204
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 10mL
Anwendung
kemetch; synthware; SYRINGE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.