SRP6542
FNDC5
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~160 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FNDC5(252995)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable