SRP6406
VEGFR2/Flk-1/KDR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD309, VEGFR, kinase insert domain receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 84.1 kDa
observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
Verpackung
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VEGFR2(3791)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)