SRP6016
Endoglin murine
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
CD105, END, ENG, HHT1, ORW
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in Sf9 cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
75-85 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ENG(225297)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable