SRP5344
CyclinK, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CCNK, CPR4, MGC9113
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~67 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CCNK(8812)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable