Merck
SRP3003
Activin A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Activin beta-A, FRP, Inhibin beta-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 μG
€ 356,00
€ 356,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
26.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INHBA(3624)
mouse ... Inhba(16323)
rat ... Inhba(29200)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A4941H4666A4362
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in Nicotiana
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
mol wt
26.0 kDa
mol wt
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
mol wt
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
mol wt
27.4 kDa (disulfide-linked homodimers of two βA chains, each containing 116 amino residues)
General description
Aktivine (auch Inhibine genannt) sind allgemein Dimere mit drei Untereinheiten: Inhibin βA, Inhibin βB und Inhibin α. Rekombinantes menschliches Activin A (Inhibin βA) ist ein 26 kDa Disulfid-gebundenes Homodimer mit zwei bA-Ketten, die jeweils 116 Aminosäurereste enthalten. Die Sequenz von reifem Activin A ist bei Mensch, Maus- und Rattenspezies vollständig homolog.
Application
Activin A wird bei der Monoschichtinduktion für die Endoderm-(Hepatozyten)-Differenzierung eingesetzt.
Menschliches Activin A wurde zur Untersuchung der rRNA-Gentranskription während der gerichteten Differenzierung von menschlichen embryonalen Stammzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Activin A (Inhibin βA) ist ein TGF-β-Familienmitglied (transformierender Wachstumsfaktor), das ein breites Spektrum an biologischen Aktivitäten aufweist, einschließlich Regulierung von Zellproliferation und -differenzierung sowie Förderung des neuronalen Überlebens. Erhöhte Activin A-Werte in menschlichen Darmtumoren und bei postmenopausalen Frauen stehen mit Darm- bzw. Brustkrebs in Zusammenhang. Activin A spielt eine zentrale Rolle bei der Fortpflanzung, indem es den Spiegel des follikelstimulierenden Hormons (FSH) reguliert. Es ist an der Hämatopoese, Embryogenese und Osteogenese beteiligt. Es weist sowohl tumorunterdrückende als auch -fördernde Wirkungen auf.[1] Bei untergewichtigen und übergewichtigen Menschen kann ein hoher Activin A-Serumspiegel mit der Pathogenese von Asthma in Zusammenhang stehen. Die biologische Aktivität von Activin A kann durch Inhibine und den diffusionsfähigen TGF-β-Antagonisten, Follistatin, neutralisiert werden.
Physical form
Ohne Additive lyophilisiert.
Preparation Note
Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Zur langfristigen Aufbewahrung wird empfohlen, die Lösung mit einem Puffer mit Trägerprotein (z. B. 0,1 % BSA) weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C aufzubewahren.
Other Notes
GLECDGKVNI CCKKQFFVSF KDIGWNDWII APSGYHANYC EGECPSHIAG TSGSSLSFHS TVINHYRMRG HSPFANLKSC CVPTKLRPMS MLYYDDGQNI IKKDIQNMIV EECGCS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Generation of an induced pluripotent stem cell line from chorionic villi of a Turner syndrome spontaneous abortion.
Parveen S
Stem Cell Research, 12-16 (2017)
Mechanisms of TGF-beta signaling from cell membrane to the nucleus.
Shi Y and Massague J
Cell, 113, 685-700 (2003)
Net increase in stimulatory input resulting from a decrease in inhibin B and an increase in activin A may contribute in part to the rise in follicular phase follicle-stimulating hormone of aging cycling women.
Reame NE, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83, 3302-3307 (1998)
Activin A is associated with asthma in underweight and overweight patients.
Zhang LL and Liu CT
Genetics and molecular research : GMR, 14, 440-452 (2015)
The Regulation of rRNA Gene Transcription during Directed Differentiation of Human Embryonic Stem Cells.
Woolnough JL, et al.
PLoS ONE, 11, e0157276-e0157276 (2016)
Questions
  1. How does this protein appear on a non-reducing SDS-PAGE? Should it be present in its monomeric or its dimeric form? Or does it occur in variable ratios of the two? Does the amount of protein applied, influence its banding pattern?
    1 answer
    1. This product is tested under both unreduced and reduced conditions. Under unreduced conditions, the SDS-PAGE gel shows a band at 26 kDa, while under reduced conditions, the only band is around 13 kDa molecular weight.