Merck
SRP0594
Sigma-Aldrich
Mouse TDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
3-dioxygenase-2, TDO, Tryptophan 2
Größe auswählen
50 μG
€ 426,00
€ 426,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 426,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 426,00
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
49 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... TDO2(56720)
Allgemeine Beschreibung
Mouse Tryptophan 2,3-dioxygenase-2 (TDO2), GenBank Accession No.NM_019911, a.a. 2-406(end) with an Nterminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)