Fortfahren mit
SRP0582
Human PD-1, FLAG® - AviTag™ -His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 451,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20 kDa
€ 451,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
20 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0645SRP0522SRP0528
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
20 kDa
mol wt
20 kDa
mol wt
44.5 kDa
mol wt
45 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
UniProt accession no.
Q15116
UniProt accession no.
Q15116
UniProt accession no.
Q15116
UniProt accession no.
Q02242
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
mouse ... PDCD1(18566)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you please provide information on the buffer required for the proteins in SRP0569 and SRP0582?
    1 answer
    1. The solution consists of 8 mM phosphate at pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20% glycerol.