Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 588,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
20 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. T
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 20 kDa | mol wt 75 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... PDCD1(5133) | Gene Information human ... PDCD1(5133) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?