SRP0541
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
38.4 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRPA(140885)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable