Fortfahren mit
SRP0523
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonym(e):
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 610,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
70.5 kDa
€ 610,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
frozen liquid
mol wt
70.5 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... COX1(6775083)
General description
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0524SRP0666C0733
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
description
glycerol solution, ≥1500 units/mg protein
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
glycerol solution
mol wt
70.5 kDa
mol wt
71 kDa
mol wt
52 kDa
mol wt
dimer subunit mol wt 70 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... COX1(6775083)
Gene Information
human ... COX2(6775079)
Gene Information
human ... IDH2(3418)
Gene Information
sheep ... COX1(808251)
UniProt accession no.
B4F437
UniProt accession no.
B4F438
UniProt accession no.
P48735
UniProt accession no.
O78749
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)