Merck
SRP0467
Sigma-Aldrich
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
Größe auswählen
100 μG
€ 703,00
€ 703,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 703,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
€ 703,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
15.5 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SMARCA4(6597)
Allgemeine Beschreibung
Human BRG1, also known as SMARCA4 (GenBank Accession No. NM_1128849) amino-acids 1480 – 1603 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Curtis, C.D., et al.
Molecular and Cellular Biology (2012)
He H., et al.
Cell Cycle, 11 (2012)