Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 636,00 |
Über diesen Artikel
€ 636,00
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
39 kDa
packaging
pkg of 50 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... OTUD6B(51633)
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description clone 3H4, purified immunoglobulin | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1 |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt 39 kDa | mol wt antigen 60.2 kDa | mol wt - | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?