Fortfahren mit
SRP0362
CHK2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CDS1, LFS2, RAD53, checkpoint kinase 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 585,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
91 kDa
€ 585,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
91 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
Human Checkpoint kinase 2 (GenBank Accession No. NM_007194), full length with N-terminal HIS-tag, MW=91kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701261SAB1404917SAB4504367
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
-
description
clone 4F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
mol wt
91 kDa
mol wt
-
mol wt
antigen ~85.73 kDa
mol wt
antigen 60 kDa
form
aqueous solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)