SAB4504367
Anti-phospho-Chk2 (pThr68) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDS1, Anti-CHK2, Anti-HuCds1, Anti-LFS2, Anti-PP1425, Anti-RAD53, Anti-hCds1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 60 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr68)
Angaben zum Gen
human ... CHEK2(11200)
Immunogen
Immunogen Range: 35-84
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable