Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 547,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
54.2 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FLT3(2322)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE) | description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source human | biological source - | biological source rabbit | biological source rabbit |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| technique(s) activity assay: suitable, inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt 54.2 kDa | mol wt ~73 kDa | mol wt - | mol wt - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?