Fortfahren mit
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
60-81 nmol/min·mg
mol wt
~73 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FLT3(2322)
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| mol wt ~73 kDa | mol wt 54.2 kDa | mol wt ~85 kDa | mol wt ~73 kDa |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... FLT3(2322) | Gene Information human ... FLT3(2322) | Gene Information human ... FLT4(2324) | Gene Information human ... FGFR3(2261) |
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Instructions
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F6432-10UG | 04061832850177 |