Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 665,00 |
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 711,00 |
Über diesen Artikel
€ 665,00
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus, ≥50% (SDS-PAGE) | description clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... RPS6KB1(6198) | Gene Information human ... RNF20(56254) |
| specific activity ≥10.2 pmol/min-g | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥50% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥50% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| recombinant expressed in baculovirus | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?