Fortfahren mit
SRP0446
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 548,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥50% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
115 kDa
€ 548,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥50% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
115 kDa
packaging
pkg of 20 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... RNF20(56254)
General description
Human ring finger protein 20, or RNF20 (GenBank Accession No. NM_019592) full length, amino acids 2-975 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=115 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Physical form
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 80 ng/uL Flag peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1407736SAB1405185MABE948
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥50% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
mol wt
115 kDa
mol wt
antigen ~113.7 kDa
mol wt
antigen ~37.11 kDa
mol wt
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)