SRP0210
PRL-3 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PRL-3, PTP4A3, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
19.5 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTP4A3(11156)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung