Fortfahren mit
SML3747
IM1761092 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
IM 1092 hydrochloride, IM 1761092 hydrochloride, IM-1092 hydrochloride, IM-1761092 hydrochloride, IM1092 hydrochloride, N-1-(3-chloro-4-iodo)phenethylbiguanide hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClIN5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC1=CC(CCNC(NC(N)=N)=N)=CC=C1I.Cl
InChI key
NSBWTYOKPDFWFE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Biguanide-based mammalian respiratory complex I inhibitor that exhibits significantly higher potency than metformin and phenformin.
IM1761092 (IM1092) is a biguanide-based mammalian respiratory complex I inhibitor that reduces cellular oxygen consumption (IC50 = 3.6 μM post 6h treatment; HEPG2 C3A cells) and exhibits significantly higher potency than metformin and phenformin (by 10- to 2000-fold depending on the conditions) using bovine heart mitochondrial membrane preparations (IM1092/phenformin/metformin IC50 = 32 μM/3.8 mM/99 mM against active complex I, 4 μM/131 μM/33 mM against deactive complex I).
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.2480204573M5793
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
98.5-101.0% anhydrous basis
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
100 g/L
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%), alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute), glycerol: soluble 1 gm in 18 ml, water: soluble 1 g/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, hexane: insoluble, methanol: very soluble, propylene glycol: soluble
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)