Fortfahren mit
SML3676
Midecamycin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Antibiotic SF 837, SF-837
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H67NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
813.97
UNSPSC Code:
51284704
NACRES:
NA.21
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=CC[C@H]1C[C@@H](C)[C@@H](O)/C=C/C=C/C[C@@H](C)OC(C[C@@H](OC(CC)=O)[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](N(C)C)[C@@H](O[C@@H]3C[C@]([C@@H](OC(CC)=O)[C@@H](C)O3)(C)O)[C@H](C)O2)OC)=O
InChI
1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+
InChI key
DMUAPQTXSSNEDD-NOGTZZMTSA-N
Biochem/physiol Actions
Midecamycin is an orally available, broad spectrum macrolide antibiotic produced by Streptomyces mycarofaciens that targets bacterial the 50S ribosomal subunit.
Orally available, broad spectrum macrolide antibiotic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
567051-M19-142K2015
description
≥90% (HPLC)
description
InSolution, ≥95%, antibiotic
description
-
description
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
form
powder
form
liquid
form
solid
form
solution
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
>98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)