Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 220,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
K-252a, Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
biological source
Nonomuraea longicatena
Quality Segment
assay
>98%
form
solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
InChI key
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Gene Information
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid |
| assay >98% | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| Gene Information human ... NTRK1(4914) | Gene Information - | Gene Information human ... KITLG(4254) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under K-252a
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?