Fortfahren mit
SML3621
Erlotinib
≥98% (HPLC), EGFR tyrosine kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxy-ethoxy)-quinazolin-4-yl]- (3-ethynyl-phenyl)amine, Erlotinib free base, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, NSC 718781, OSI-774
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Erlotinib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(c3cc(ccc3)C#C)c1ncnc2c1cc(c(c2)OCCOC)OCCOC
InChI key
AAKJLRGGTJKAMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Erlotinib is an orally available, potent, and specific inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase. Erlotinib binds to the ATP binding site of the receptor. It is used to treat lung and pancreatic cancer.
orally available, potent, and specific inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML215612416191241608
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this soluble in water?
    1 answer
    1. The solubility of this product in water is not determined. However, various sources state that is it poorly soluble in water.