Fortfahren mit
SML3234
GSK778 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{2-(Methoxymethyl)-1-[(R)-1-phenylethyl]-8-[(S)-pyrrolidin-3-ylmethoxy]-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-7-yl}-3,5-dimethylisoxazole Hydrochloride, iBET-BD1 Hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H33N5O3 · xHCl
Molekulargewicht:
511.61 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(COC)=NC3=C2C(C=C4OC[C@@H]5CNCC5)=C(N=C3)C=C4C6=C(C)ON=C6C
InChI
1S/C30H33N5O3/c1-18-29(20(3)38-34-18)24-12-25-23(13-27(24)37-16-21-10-11-31-14-21)30-26(15-32-25)33-28(17-36-4)35(30)19(2)22-8-6-5-7-9-22/h5-9,12-13,15,19,21,31H,10-11,14,16-17H2,1-4H3/t19-,21+/m1/s1
InChI key
ZORLJXWXFABTPZ-CTNGQTDRSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK778 (iBET-BD1) is a potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT. GSK778 (iBET-BD1) potently inhibits numerous cancer cells proliferation, inducing cell cycle arrest and apoptosis.
Potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3266SML3486SML3070
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)