Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26ClFN4O5
Molekulargewicht:
528.96
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(N=C(C(NCC(N2[C@H](C(N[C@H](C3=C(Cl)C=C(OC)C=C3)C)=O)C[C@@H](O)C2)=O)=O)C=C4)C4=C1
InChI key
PMUWBFKMLGLUTF-KNUWZQJKSA-N
Biochem/physiol Actions
CAM833 is a potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction that inhibits RAD51 foci formation in A549 non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cells. CAM833 suppresses extended RAD51 filament assembly. It potentiates the DNA damage by ionizing radiation in cells.
potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?