Fortfahren mit
SML3125
LEI-401
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(Cyclopropylmethyl)-6-((S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-phenylpiperidin-1-yl)pyrimidine-4-carboxamide, N-(Cyclopropylmethyl)-6-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-phenyl-1-piperidinyl]-4-pyrimidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 729,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H31N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(N2CC[C@@H](C2)O)=NC(N3CCC[C@H](C3)C4=CC=CC=C4)=N1)NCC5CC5
InChI
1S/C24H31N5O2/c30-20-10-12-28(16-20)22-13-21(23(31)25-14-17-8-9-17)26-24(27-22)29-11-4-7-19(15-29)18-5-2-1-3-6-18/h1-3,5-6,13,17,19-20,30H,4,7-12,14-16H2,(H,25,31)/t19-,20+/m1/s1
InChI key
GFHJYPQZBBHOCC-UXHICEINSA-N
Biochem/physiol Actions
CNS-active, potent and selective inhibitor of N-acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD)
LEI-401 is a CNS-active, potent and selective inhibitor of N-acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD). LEI-401 reduces N-acylethanolamines (NAEs) in in the brain of freely moving mice and neuroblastoma cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1249SML3129SML3550
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)