Fortfahren mit
SML3163
Mpro inhibitor 5h
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Mpro inhibitor 5h, 1H-Indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-[[[(1S)-2-(2-Benzothiazolyl)-2-oxo-1-[[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]ethyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H33N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
575.68
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 97,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Mpro inhibitor 5h is a potent and selective tight-binding reversible inhibitor of SARS-CoV-2 Mpro that blocks virus replication. It protects VeroE6 cells form SARS-CoV-2WK-521 infection. Mpro inhibitor 5h works synergistically with remdesivir against SARS-CoV-2. Mpro inhibitor 5h shows no significant cytotoxicity to several cell lines at 200 μM.
potent and selective tight-binding reversible inhibitor of SARS-CoV-2 Mpro that blocks virus replication
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2877SML3314SML3315
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)