Merck
SML3129
NIK SMI1
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-6-(3-((3-Hydroxy-1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-ethynyl)phenyl)-4-methoxypicolinamide, 6-[3-[2-[(3R)-3-Hydroxy-1-methyl-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethynyl]phenyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxamide, NIK small molecule inhibitor 1, NIK-SMI1
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=NC(C2=CC(C#C[C@]3(C(N(CC3)C)=O)O)=CC=C2)=CC(OC)=C1)=O
InChI
1S/C20H19N3O4/c1-23-9-8-20(26,19(23)25)7-6-13-4-3-5-14(10-13)16-11-15(27-2)12-17(22-16)18(21)24/h3-5,10-12,26H,8-9H2,1-2H3,(H2,21,24)/t20-/m0/s1
InChI key
LQSHXYHWYGKAMX-FQEVSTJZSA-N
Biochem/physiol Actions
NIK SMI1 is an orally active, ATP site-targeting, potent and selective NF-κB-inducing kinase inhibitor (h/m NIK IC50 = 230/395 pM; hKHS1/hPKD1/hLRRK2 = 49.6/75.2/247.8 nM) that selectively disrupts noncanonical NF-κB signaling (anti-LTβR-induced p52 nuclear translocation IC50 = 70 nM; TNFα-induced p65 RelA nuclear translocation IC50 >2 μM). SMI1 inhibits BAFF receptor- and CD40-mediated singling in cultures (human and murine B-cells) and shows in vivo efficacy in the NZB/W F1 murine experimental lupus model (6-400 mg/kg/day, b.i.d. p.o.).
Orally active NF-κB-inducing kinase (NIK) inhibitor that selectively disrupts noncanonical NF-κB activation with in vivo efficacy in murine experimental lupus model.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)