Größe auswählen
€ 92,00
€ 296,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
SMILES string
[o]1c2c(c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)OC)cc([c]1=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
InChI key
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?