Fortfahren mit
SML3080
C14PC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl- ethanaminium inner salt, CDI 166493, D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, Tetradecylphosphocholine, n-Tetradecyl-phosphocholine, n-Tetradecylphosphocholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H42NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCCCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
InChI key
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
inhibitor of MARSA virulence
n-Tetradecylphosphocholine (C14PC), a more stable analog of myristoyl lysophosphatidylcholine, is an inhibitor of MARSA virulence. C14PC is a broad-spectrum inhibitor of Panton–Valentine leucocidin (PVL), LukED and α−toxin. C14PC protects primary human immune cells in vitro against cytolysis by PVL and α-toxin. C14PC can be used as a detergent for membrane solubilization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4257850338P434116
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
n-tetradecylphosphocholine, powder
description
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
chloroform/methanol (2:1): complete 10 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
light yellow
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)