Merck
SML2912
UNC4976 Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl N6-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N2-(4-(tert-butyl)benzoyl)-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6-methyl-L-lysyl-L-serinate trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 MG
€ 89,20
25 MG
€ 363,00
€ 89,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H70N6O8 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
847.09 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)OC)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C)Cc3ccccc3)C)CC(C)C)CCCCN(C1C2CC(C1)CC2)C
InChI key
UKWNWTBRKZUHGX-GKUWNYOMSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SML2973SML2408SML2899
form
film
form
film or powder
form
lyophilized powder (white)
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white to yellow
color
white to off-white
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
UNC4976 is a cell penetrant and potent positive allosteric modulator (PAM) of CBX7 chromodomain of polycomb repressive complex 1 that enhances CBX7 chromodomain affinity for nucleic acids. UNC4976 substantially potentiates the expression of polycomb target genes.
cell penetrant and potent positive allosteric modulator (PAM) of CBX7 chromodomain
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelsey N Lamb et al.
Cell chemical biology, 26(10), 1365-1379 (2019-08-20)
Polycomb-directed repression of gene expression is frequently misregulated in human diseases. A quantitative and target-specific cellular assay was utilized to discover the first potent positive allosteric modulator (PAM) peptidomimetic, UNC4976, of nucleic acid binding by CBX7, a chromodomain methyl-lysine reader
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML2912-25MG04061842664696
SML2912-5MG04061842664702