Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,30 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C69H99N19O20 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1514.64 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
FRET substrate suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and some other viruses
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is a fluorescence resonance energy transfer (FRET) substrate derived from the N-terminal auto-cleavage fragment of the SARS-CoV Mpro viral protease ((excitation wavelengths 320 nm and emission wavelengths 405 nm). MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and other viruses.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form film or powder | form powder | form lyophilized powder | form film |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to yellow | color light brown to dark red | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?