Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 430,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7F2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DiFMUP, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(OP(O)(O)=O)c(F)cc12
InChI
1S/C10H7F2O6P/c1-4-2-7(13)17-9-5(4)3-6(11)10(8(9)12)18-19(14,15)16/h2-3H,1H3,(H2,14,15,16)
InChI key
DZANYXOTJVLAEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DiFMUP (6,8-difluoro-4-methylumbelliferyl phosphate), a fluorinated analog of MUP, is a fluorescent synthetic substrate for continuous assessment of phosphatase activity. DiFMUP excitation/emission maxima are 358/450 nm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?