Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,40 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)COc2cc3[o]c4c(nc3cc2)cc[c](c4)=O
InChI key
AARVTLIQNGAELZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WRG-28 is a potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of discoidin domain receptor 2 (DDR2) that potently inhibits invasion and migration in mice model of breast cancer. WRG-28 inhibits metastatic breast tumor cell colonization in the lungs.
potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of DDR2 that potently inhibits invasion and migration tumor cells
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to very dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?