Fortfahren mit
G8541
Ala-Gln
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
Synonym(e):
Alanyl-Glutamin, Glutamin-S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Biotechnology Performance Certified
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
solution
concentration
200 mM
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
General description
Eine Ala-Gln-Ergänzung stellt eine stabile Form von L-Glutamin in Lösung bereit.
Application
Ala-Gln wurde als Zusatz zu Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) mit hohem Glucose- und Pyruvatgehalt eingesetzt, um Luciferase-exprimierende MDA-MB-231-luc-Tumorzellen zu kultivieren, um die Biolumineszenzsignale der Zellen, die während der Intra-Knochenmark-Transplantation (IBTM) von dissertierten Röhrenknochen austreten, zu messen. Es wird auch als DMEM-Medien mit hohem Glucosegehalt zum Kultivieren von humanen Zelllinien eingesetzt.
Other Notes
Enthält das Dipeptid L-Alanyl-L-Glutamin. 200 mM in 0,85 % NaCl,
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8185A05501012517
description
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solution
form
powder
form
powder
form
-
grade
Biotechnology Performance Certified
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
200 mM
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)