Fortfahren mit
SML2692
DCPIB
≥98% (HPLC), powder, VRAC or VSOAC blocker
Synonym(e):
4-(2-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)butanoic acid, 4-[(2-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]butanoic acid, 4-(2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentylindan-1-on-5-yl)oxybutyric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DCPIB, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC1(Cc2cc(OCCCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C22H28Cl2O4/c1-2-3-10-22(15-7-4-5-8-15)13-14-12-16(28-11-6-9-17(25)26)19(23)20(24)18(14)21(22)27/h12,15H,2-11,13H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
KHKGTPJPBOQECW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCPIB is a potent inhibitor of the volume-sensitive anion channel (VSAC). IC50 = 4.1μM
DCPIB is a potent inhibitor of the volume-sensitive anion channel (VSAC). IC50 = 4.1μM ) versus ICl,swell in calf pulmonary artery endothelial (CPAE) cells. DCPIB does not inhibit CPAE cell ICl,Ca; hCFTR; nor guinea pig ICl,PKA, IKr, IKs,IKl, INa and ICa. DCPIB inhibition is reversible and voltage independent. ICl,swell is believed to be important in cardiovascular function. Studies have been limited by the lack of specific ligands.
DCPIB is a reversible and highly selective volume-regulated anion channel (VRAC or VSOAC) blocker (by 50/98.7% of hypotonic solution-induced Cl current or ICl,swell at 4.1/10 μM in calf pulmonary artery endothelial (CPAE) cells vs. 4.1% inhibition of Ca2+-activated ICl,Ca or CaCC at 10 μM) with little or no inhibition against hminK (IKs), hCFTR, hCLC-1/2/4/5, rCLC-K1, hKv1.5, hKv4.3, HERG (≤5.9% at 10 μM; transpected xenopus oocytes), nor IKs, IKr, IK1, INa, ICa, or ICl,PKA in isolated guinea pig cardiomyocytes. When applied in rats in vivo (10 mg/kg ip.), DCPIB is shown to protect against myocardial ischaemia/reperfusion injury.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0140D129SML2904
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, ethanol: soluble, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)