Fortfahren mit
SML2613
Secnidazole
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl) propan-2­ol, 1-(2­Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, SYM-1219
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 87,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CC(O)C
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
InChI key
KPQZUUQMTUIKBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nitroimidazole antimicrobial
Secnidazole is a nitroimidazole anti-microbial selective against many anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria and protozoa. It has been approved for the treatment of bacterial vaginosis. Secnidazole is a prodrug, whose nitro group is reduced by bacterial enzymes to radical anions that interfere with bacterial DNA synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2524SML1601N1165
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
light yellow to dark brown
color
yellow to brown
color
yellow
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)