Fortfahren mit
SML1601
NSC59984
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-(5-nitrofuran-2yl)prop-2-en-1-one, 1-(4-Methyl-1-piperazinyl)-3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-one, 1-Methyl-4-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-oxo-2-propenyl]-piperazine, CID 5356520, MLS000737358
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 88,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C(/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O)CC1
InChI
1S/C12H15N3O4/c1-13-6-8-14(9-7-13)11(16)4-2-10-3-5-12(19-10)15(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3/b4-2+
InChI key
QKTRIGNWBRHBFV-DUXPYHPUSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells.
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells. NSC59984 depletes a gain of function (GOF p53 mutants. NSC59984 is not cytotoxic against normal cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2781N0915SML2931
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow to brown
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)