Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 651,00 € 553,35 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Pimonidazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2
InChI key
WVWOOAYQYLJEFD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker.
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker. Pimonidazole forms adducts with thiol groups in proteins, peptides and amino acids.
Pimonidazole possesses a nitro group at position 2 and an imidazole ring. Pimonidazole undergoes reduction and is activated in hypoxic cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color yellow | color , light yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?