Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 460,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(COC2=CC=C(SC)C=C2)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
MIWWSGDADVMLTG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti Trypanosoma, Leishmania agent.
Fexinidazole is a potent anti-Trypanosoma agent. Trypanosoma species human protozoan pathogens are responsible for sleeping sickness and Chagas disease. In vivo, fexinidazole is oxidized to sulfoxide and sulfone metabolites that are effective in blocking the progression of the parasitic disease visceral leishmaniasis. The mechanism of action appears to be by reductive activation via an NADH-dependent nitroreductase expressed by the parasites.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color light yellow to dark brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?