Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 388,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Bobcat339, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O
InChI
1S/C16H12ClN3O/c17-14-10-20(16(21)19-15(14)18)13-8-4-7-12(9-13)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H2,18,19,21)
InChI key
QMGYGOOYCNTEQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bobcat339 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2 [Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase (TET) 1 and 2] that reduces content of 5-hydroxymethyl-cytosine (5hmC) in cultured neurons. Bobcat339 does not inhibit DNMT3a.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description TET1CD mouse recombinant, expressed in in HEK 293 cells | description clone 5D6, from rat | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?