Fortfahren mit
SML2531
TH5487
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Bromo-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)-N-(4-iodophenyl)piperidine-1-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18BrIN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(NC(N2CCC(N(C3=CC=CC(Br)=C3N4)C4=O)CC2)=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1)
TH5487 is an inhibitor of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1), which is part of the DNA base excision repair pathway. TH5487 as shown to inhibit OGG1-dependent proinflammatory gene expression by binding in the OGG1 active site, preventing OGG1 from engaging damaged DNA in vitro and in cells, resulting in decreased proinflammatory gene expression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1697SAB2500714ABE1372
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)