Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6Cl2N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibition of 8-oxoguanine DNA glycosylase-1 (OGG1) can be used in monotherapy or in combination therapy to treat some types of cancer.[1]
Biochem/physiol Actions
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy.
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy. OGG1 Inhibitor O8 has an IC50 value of 220 nM and >100-fold selectivity for OGG1 relative to several other DNA repair glycosylases. O8 acts through the inhibition of Schiff base formation during OGG1 catalysis. It does not prevent DNA binding of OGG1 to a 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxo-Gua)-containing substrate.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 12 mg/mL, clear | solubility DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| color white to beige | color white to tan | color white | color yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?