Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 314,00 € 266,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20ClN3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 266,90
Listenpreis€ 314,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(COC2=C(C=C(Cl)C=C12)C(NC3CN4CCC3CC4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H
InChI key
DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Azasetron (Y-25130) is an orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist (binding Ki = 0.33 nM against [3H]granisetron/rat small intestine, 2.9 nM against [3H]quipazine/rat cortex; little or no affinity toward H1,d5-HT1A/2, Dopamine D1/2, α1/α2 adrenoceptor, muscarinic receptors) with in vivo antiemetic efficacy (0.1-0.3 mg/kg i.v. & 0.1-1 mg/kg p.o.; dogs, ferrets). Y-25130 inhibits 5-HT-induced bradycardia in anesthetized rats (ED50 = 820 ng/kg i.v.), while concurrent intrahippocampal infusion (1.0 μg/side) prevents memory function impairment caused by muscarinic acetylcholine receptor antagonist scopolamine (3.2 μg/side), but not NMDA receptor antagonist CPP (32 ng/side).
Orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?