Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,90 € 78,96 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 378,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,96
Listenpreis€ 92,90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)NC(=CO2)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-10(20)18-13-5-2-11(3-6-13)15-9-21-16-8-12(17)4-7-14(16)19-15/h2-9,19H,1H3,(H,18,20)
InChI key
FVNBPTNXXWCRJJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chaperone-mediated autophagy (CMA) activator that rescues LAMP2A lysosomal localization in cystinotic cells and reduces toxic α-syn accumulation in PD astrocytes.
QX77 is a chaperone-mediated autophagy (CMA) activator derived from the atypical retinoid AR7 that activates CMA by antagonizing retinoic acid receptor-α (RARα) signaling. QX77 rescues defective trafficking & lysosomal localization of the CMA receptor LAMP2A in cystinotic Ctns-/- MEFs and CTNS-KO human proximal tubule cells (PTCs) by restoring Rab11 expression and Rab11-positive vesicles trafficking to the level seen in wild-type cells (20 μM, 48 hrs). CMA activation by QX77 treatment (20 μM, 5 days) also significantly reduces toxic α-synuclein (α-syn) accumulation in PD patients iPSCs-derived astrocytes with LRRK2 G2019S mutation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color faint brown to very dark brown-red |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?