Fortfahren mit
SML1354
Tonabersat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S-cis)-N-(6-Acetyl-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)-3-chlor-4-fluor-benzamid, N-[(3S,4S)-6-Acetyl-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl]-3-chlor-4-fluor-benzamid, SB 220453, SB-220453
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
€ 155,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 696,00
€ 591,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19ClFNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 155,55
Listenpreis€ 183,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -100 to -110°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C2C([C@H](NC(C3=CC=C(F)C(Cl)=C3)=O)[C@H](O)C(C)(C)O2)=C1)=O
InChI
1S/C20H19ClFNO4/c1-10(24)11-5-7-16-13(8-11)17(18(25)20(2,3)27-16)23-19(26)12-4-6-15(22)14(21)9-12/h4-9,17-18,25H,1-3H3,(H,23,26)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
XLIIRNOPGJTBJD-ROUUACIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Tonabersat ist ein wirkungsvoller Inhibitor von Neuronal-Glia-Nexus im Trigeminusganglion, der die kortikale Streudepolarisierung (CSD) und neurogene Entzündungen in Migräne-Tiermodellen hemmt.
Tonabersat ist ein wirkungsvoller Inhibitor von Neuronal-Glia-Nexus.
Tonabersat (SB-220453) besitzt krampflösende Eigenschaften. Es gehört der Familie neuartiger Benzoylamin-Benzopyran-Verbindungen an. Tonabersat wird als Therapeutikum für trigeminale, nerveninduzierte, neurovaskuläre Reflexe verwendet. Außerdem wirkt es als putatives Migräneprophylaktikum, das eine eindeutige, stereospezifische Bindungsstelle im Gehirn enthält.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2869SML1099SML2491
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the tonabersat purity and how was it measured?
    1 answer
    1. The minimum purity of this compound is 98% by HPLC. A review of recent lots indicates a typical purity of 99.5%. The purity is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml1354#product-documentation