Wichtige Dokumente
SML2469
Oxanthroquinone G01
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9,10-Dihydro-8-hydroxy-3-methoxy-1,7-dimethyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid ethyl ester, G01
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faint yellow to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=C(C=C(OC)C(C(OCC)=O)=C2C)C(C3=CC=C(C)C(O)=C31)=O
InChI
1S/C20H18O6/c1-5-26-20(24)15-10(3)14-12(8-13(15)25-4)18(22)11-7-6-9(2)17(21)16(11)19(14)23/h6-8,21H,5H2,1-4H3
InChIKey
NWSATONEZZIFDE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)