Fortfahren mit
SML2402
WYC-209
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
€ 264,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 264,35
Listenpreis€ 311,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S1CCC(C)(C)C2=C1C=CC(C#CC3=NC=C(C(OCC)=O)C=N3)=C2
InChI key
LLMDAYVUHYVJSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Synthetic retinoid with antiproliferative activity
WYC-209 is a synthetic retinoid with antiproliferative activity and better inhibition of cancer cell growth and proliferation than Tazarotene or ATRA (all-trans-retinoic acid). WYC-209 was shown to inhibit proliferation of malignant murine melanoma tumor-repopulating cells (TRCs) with an IC50 value of 190 nM and also inhibited proliferation of TRCs of human melanoma, lung cancer, ovarian cancer, and breast cancer in culture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0815SML2607SML2665
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)